Ácido 4-metoxi-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2780-1G M2780-5G M2780-25G
TCIAM2780-1GEA 33 EUR
TCIAM2780-1G TCIAM2780-5G TCIAM2780-25G
Ácido 4-metoxi-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-metoxi-o-toluico
Formula: C₉H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00020291
Núm. CAS: 6245-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65857bfce6a9714a0b26de5da1f7290eaeb677f3&vid=65857bfce6a9714a0b26de5da1f7290eaeb677f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C