Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
M2783-1G M2783-5G
TCIAM2783-1GEA 34 EUR
TCIAM2783-1G TCIAM2783-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formula: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD02262206
Núm. CAS: 18830-44-9
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&vid=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %