Morfolin-3-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Morpholinone
M2788-5G M2788-25G
TCIAM2788-5GEA 32 EUR
TCIAM2788-5G TCIAM2788-25G
Morfolin-3-ona ≥98.0% (por GC)
Morfolin-3-ona
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101.1039 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Número MDL: MFCD00631009
Núm. CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&vid=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C