2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2789-1G M2789-5G
TCIAM2789-1GEA 112 EUR
TCIAM2789-1G TCIAM2789-5G
2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methoxyphenyl)indole
Formula: C₁₅H₁₃NO
Número MDL: MFCD00443483
Núm. CAS: 5784-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&vid=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C