3,3'-Methylenebis(1-tert-butyl-3-imidazolium bromide) ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
M2790-1G M2790-5G
TCIAM2790-1GEA 66 EUR
TCIAM2790-1G TCIAM2790-5G
3,3'-Methylenebis(1-tert-butyl-3-imidazolium bromide) ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,3'-Methylenebis(1-tert-butyl-3-imidazolium bromide)
Formula: C₁₅H₂₆Br₂N₄
MW: 422,21 g/mol
Núm. CAS: 247902-48-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96e260c956ecfe0ff35c123aaec1441ab0d04ca3&vid=96e260c956ecfe0ff35c123aaec1441ab0d04ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %