3,3'-Methylenebis[1-(2,6-diisopropylphenyl)-3-imidazolium bromide] ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2791-1G M2791-5G
TCIAM2791-1GEA 147 EUR
TCIAM2791-1G TCIAM2791-5G
3,3'-Methylenebis[1-(2,6-diisopropylphenyl)-3-imidazolium bromide] ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,3'-Methylenebis[1-(2,6-diisopropylphenyl)-3-imidazolium bromide]
Formula: C₃₁H₄₂Br₂N₄
MW: 630,51 g/mol
Pto. de fusión: 277°C
Núm. CAS: 889617-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=045aa8639a272e6b223e17a9f7a2ebfa9128fc64&vid=045aa8639a272e6b223e17a9f7a2ebfa9128fc64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %