2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid 2-Methoxyphenyl ester, 2-Methoxyphenyl triflate
M2792-1G M2792-5G
TCIAM2792-1GEA 37 EUR
TCIAM2792-1G TCIAM2792-5G
2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₇F₃O₄S
MW: 256.20 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD25541795
Núm. CAS: 59099-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469a73d3b9d0f9ef473f5f7bcca82bc256086f7f&vid=469a73d3b9d0f9ef473f5f7bcca82bc256086f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %