Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
M2794-1G
M2794-5G
TCIAM2794-1GEA
147
EUR
TCIAM2794-1G
TCIAM2794-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₁₀O₅ MW: 198.17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017195 Núm. CAS: 24093-81-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |