Methyl-2-amino-5-hydroxybenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2796-1G M2796-5G
TCIAM2796-1GEA 40 EUR
TCIAM2796-1G TCIAM2796-5G
Methyl-2-amino-5-hydroxybenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-2-amino-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD05863263
Núm. CAS: 1882-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8358d1688fb68f579f99c9b00ed032b553aaca2b&vid=8358d1688fb68f579f99c9b00ed032b553aaca2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C