Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(Boc-amino)-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(Boc-amino)-3-nitrobenzoate, Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
M2797-5G
M2797-25G
TCIAM2797-5GEA
82
EUR
TCIAM2797-5G
TCIAM2797-25G
Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₆ MW: 296,28 g/mol |
Número MDL:
MFCD06797690 Núm. CAS: 57113-90-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |