2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
M2798-1G M2798-5G
TCIAM2798-1GEA 21 EUR
TCIAM2798-1G TCIAM2798-5G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631684
Núm. CAS: 89976-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C