2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]benzimidazole, 2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)thio)-1H-benzo[d]imidazole, Lansoprazole sulphide
M2800-1G
M2800-5G
TCIAM2800-1GEA
38
EUR
TCIAM2800-1G
TCIAM2800-5G
2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole
Formula:
C₁₆H₁₄F₃N₃OS Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00834357 Núm. CAS: 103577-40-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |