2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Methylthiazole-4-carboxylic acid

M2802-1G M2802-5G
TCIAM2802-1GEA 66 EUR
TCIAM2802-1G TCIAM2802-5G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Pto. de fusión: 144°C
Número MDL: MFCD03407332
Núm. CAS: 35272-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb760ef172266a2b957a5bb695ddcad26c98eea&vid=4bb760ef172266a2b957a5bb695ddcad26c98eea&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR