Methyl (3-bromophenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2804-5G
M2804-25G
TCIAM2804-5GEA
35
EUR
TCIAM2804-5G
TCIAM2804-25G
Methyl (3-bromophenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Formula:
C₉H₉BrO₂ |
Número MDL:
MFCD06858764 Núm. CAS: 150529-73-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |