3,4-Dimetoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Veratrato de metilo
M2805-5G M2805-25G
TCIAM2805-5GEA 19 EUR
TCIAM2805-5G TCIAM2805-25G
3,4-Dimetoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
3,4-Dimetoxibenzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 283°C
Número MDL: MFCD00008430
Núm. CAS: 2150-38-1
EINECS: 218-424-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a39cb6aa06e67a343487236ef7da782e3b7ebb2a&vid=a39cb6aa06e67a343487236ef7da782e3b7ebb2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C