Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-Hydroxy-3,5-Dimethoxybenzoate, Methyl syringate
M2806-5G M2806-25G
TCIAM2806-5GEA 38 EUR
TCIAM2806-5G TCIAM2806-25G
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,20 g/mol
Número MDL: MFCD00017199
Núm. CAS: 884-35-5
EINECS: 429-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55049cc293a9b12740d6ebdba6661cd0a6d30d2e&vid=55049cc293a9b12740d6ebdba6661cd0a6d30d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C