Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate

M2812-1G M2812-5G
TCIAM2812-1GEA 27 EUR
TCIAM2812-1G TCIAM2812-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6100 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07800315
Núm. CAS: 42122-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da171a6b991185d17400e8e04272c6f3a4c9e215&vid=da171a6b991185d17400e8e04272c6f3a4c9e215&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR