Ácido trans-2-metil-2-pentenoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M2814-5G
M2814-25G
TCIAM2814-5GEA
16
EUR
TCIAM2814-5G
TCIAM2814-25G
Ácido trans-2-metil-2-pentenoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido trans-2-metil-2-pentenoico
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 125°C Pto. de inflamación: 108°C |
Número MDL:
MFCD00002655 Núm. CAS: 16957-70-3 EINECS: 241-026-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |