2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M2821-200MG
M2821-1G
TCIAM2821-200MGEA
85
EUR
TCIAM2821-200MG
TCIAM2821-1G
2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
Formula:
C₃₅H₂₄ MW: 444.58 g/mol |
Número MDL:
MFCD12022447 Núm. CAS: 804560-00-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |