Methyl-1H-indazole-6-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2823-1G M2823-5G
TCIAM2823-1GEA 63 EUR
TCIAM2823-1G TCIAM2823-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD07371612
Núm. CAS: 170487-40-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08f1dd65b1dabec7a70ae08e7c44363dcba4544&vid=d08f1dd65b1dabec7a70ae08e7c44363dcba4544&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C