3-Methyl-N-methylbenzylamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-1-(m-tolyl)methanamine
M2824-1ML M2824-5ML
TCIAM2824-1MLEA 51 EUR
TCIAM2824-1ML TCIAM2824-5ML
3-Methyl-N-methylbenzylamine ≥97.0% (por GC)
3-Methyl-N-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD05865181
Núm. CAS: 39180-84-2
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=301605430916d4f0e32339fd00b8d37912e1dc96&vid=53ed6a8e476e4e61f0a2048ad465657379b2f8b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %