Methyl 4-Methylcinnamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2825-1G M2825-5G
TCIAM2825-1GEA 38 EUR
TCIAM2825-1G TCIAM2825-5G
Methyl 4-Methylcinnamate ≥98.0% (por GC)
Methyl 4-Methylcinnamate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00460746
Núm. CAS: 7560-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a3b7c508fb661ee747a12beab5ecceb550c5af&vid=01a3b7c508fb661ee747a12beab5ecceb550c5af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C