4-Methyl-2,5-diphenylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2826-1G M2826-5G
TCIAM2826-1GEA 94 EUR
TCIAM2826-1G TCIAM2826-5G
4-Methyl-2,5-diphenylpyridine ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-2,5-diphenylpyridine
Formula: C₁₈H₁₅N
MW: 245,33 g/mol
Número MDL: MFCD13152024
Núm. CAS: 156021-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b8192d74b417e9e55b239e8f02fd6a3d902b6f&vid=d8b8192d74b417e9e55b239e8f02fd6a3d902b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C