Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-2-methylpropionic acid methyl ester
M2827-5G M2827-25G
TCIAM2827-5GEA 59 EUR
TCIAM2827-5G TCIAM2827-25G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate ≥95.0% (por GC)
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Formula: C₅H₉FO₂
MW: 120,12 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD03265444
Núm. CAS: 338-76-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0aa4d9172775c9c3ccf4255814c20eede50c8aa&vid=044eff8a6dc4ac47bad289300360edb7279ba676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %