4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Nitro-p-anisic acid, 2-Nitro-4-methoxybenzoic acid
M2828-1G
M2828-5G
TCIAM2828-1GEA
33
EUR
TCIAM2828-1G
TCIAM2828-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formula:
C₈H₇NO₅ MW: 197,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD04972109 Núm. CAS: 33844-21-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |