Methyl 4-Bromo-3-chlorobenzoate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-chlorobenzoate
M2829-1G M2829-5G
TCIAM2829-1GEA 38 EUR
TCIAM2829-1G TCIAM2829-5G
Methyl 4-Bromo-3-chlorobenzoate ≥96.0% (por GC)
Methyl 4-Bromo-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Número MDL: MFCD11045619
Núm. CAS: 117738-74-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e167e69d4911783bf15edc7c49e2b738c91cf16&vid=4e167e69d4911783bf15edc7c49e2b738c91cf16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C