5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2830-1G M2830-5G
TCIAM2830-1GEA 20 EUR
TCIAM2830-1G TCIAM2830-5G
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole ≥98.0% (por GC)
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
Formula: C₁₆H₁₃NO
Número MDL: MFCD18449672
Núm. CAS: 37928-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ddba739442a95ab7cd5f9752f853e112603525&vid=26ddba739442a95ab7cd5f9752f853e112603525&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C