(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrazole, 1-Methylpyrazole-5-methanol

M2831-200MG M2831-1G
TCIAM2831-200MGEA 26 EUR
TCIAM2831-200MG TCIAM2831-1G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Número MDL: MFCD08556301
Núm. CAS: 84547-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95eb73fd84d33242d27ae9ddd4d16a738a25a3c9&vid=95eb73fd84d33242d27ae9ddd4d16a738a25a3c9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR