Methyl-4-aminopicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopyridine-2-carboxylate, 4-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopicolinate
M2833-1G M2833-5G
TCIAM2833-1GEA 38 EUR
TCIAM2833-1G TCIAM2833-5G
Methyl-4-aminopicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-4-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Número MDL: MFCD00956000
Núm. CAS: 71469-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=136de88c658c6379bc9f993a30bf5fa72ce4cab5&vid=136de88c658c6379bc9f993a30bf5fa72ce4cab5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C