4-Methoxy-N-methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2836-1G M2836-5G
TCIAM2836-1GEA 29 EUR
TCIAM2836-1G TCIAM2836-5G
4-Methoxy-N-methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Número MDL: MFCD04115407
Núm. CAS: 702-24-9
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c493af386cd3bf45be37ef73751197f340462a2b&vid=c493af386cd3bf45be37ef73751197f340462a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %