4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2839-200MG
M2839-1G
TCIAM2839-200MGEA
60
EUR
TCIAM2839-200MG
TCIAM2839-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃ |
Número MDL:
MFCD07363790 Núm. CAS: 149507-36-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white crystal to powder |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |