Ácido 4-metil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
M2840-1G M2840-5G
TCIAM2840-1GEA 44 EUR
TCIAM2840-1G TCIAM2840-5G
Ácido 4-metil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-metil-2-tiofenborónico
Formula: C₅H₇BO₂S
MW: 141.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319040
Núm. CAS: 162607-15-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=569a75159d895b73faf634afa411a7354a9b4e98&vid=569a75159d895b73faf634afa411a7354a9b4e98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %