Methyl 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-amino-5-bromo-2-methylbenzoate
M2844-1G M2844-5G
TCIAM2844-1GEA 21 EUR
TCIAM2844-1G TCIAM2844-5G
Methyl 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Número MDL: MFCD08690071
Núm. CAS: 1000342-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb0e703cf07eb43191863610df37e05e8ff562e&vid=ceb0e703cf07eb43191863610df37e05e8ff562e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %