p-Toluico hidracida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Toluoylhydrazine, 4-Methylbenzohydrazide, p-Toluic acid hydrazide, p-Toluic Hydrazide
M2846-5G M2846-25G
TCIAM2846-5GEA 46 EUR
TCIAM2846-5G TCIAM2846-25G
p-Toluico hidracida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
p-Toluico hidracida
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Número MDL: MFCD00007607
Núm. CAS: 3619-22-5
EINECS: 222-815-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2094496b000773ed685cb76d6bac1457ef37dfd&vid=c2094496b000773ed685cb76d6bac1457ef37dfd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C