(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2847-200MG
M2847-1G
TCIAM2847-200MGEA
27
EUR
TCIAM2847-200MG
TCIAM2847-1G
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClNO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18382515 Núm. CAS: 953780-78-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +1.5 to +3.5 deg (C=1,H2O) |