(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2848-1G M2848-5G
TCIAM2848-1GEA 90 EUR
TCIAM2848-1G TCIAM2848-5G
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18382512
Núm. CAS: 1022094-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c440d3a1357cac542c94b35bca2c084858db053d&vid=c440d3a1357cac542c94b35bca2c084858db053d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -5.0 deg (C=1, H2O)