Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
M2850-25G M2850-5G
TCIAM2850-25GEA 132 EUR
TCIAM2850-25G TCIAM2850-5G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formula: C₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00000750
Núm. CAS: 1490-25-1
EINECS: 216-077-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&vid=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %