2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
M2851-1G M2851-5G
TCIAM2851-1GEA 22 EUR
TCIAM2851-1G TCIAM2851-5G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol ≥98.0% (por GC)
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formula: C₆H₅F₃N₂OS
Número MDL: MFCD00153191
Núm. CAS: 16097-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21a1629fc3de3adc8cf633f75fde8e4e9c2ba96&vid=d21a1629fc3de3adc8cf633f75fde8e4e9c2ba96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C