Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, Methyl 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic acid methyll ester
M2863-1G M2863-5G
TCIAM2863-1GEA 96 EUR
TCIAM2863-1G TCIAM2863-5G
Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD06661312
Núm. CAS: 10250-61-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34b4fdc3778369a33441ba0d1f7a26148d3ef197&vid=34b4fdc3778369a33441ba0d1f7a26148d3ef197&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C