Metilo 3-nitrosalicilato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
M2864-1G M2864-5G
TCIAM2864-1GEA 16 EUR
TCIAM2864-1G TCIAM2864-5G
Metilo 3-nitrosalicilato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Metilo 3-nitrosalicilato
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Número MDL: MFCD00272263
Núm. CAS: 22621-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21af16f59fe14ee5d46a31d8c3c75c200bc51ba&vid=d21af16f59fe14ee5d46a31d8c3c75c200bc51ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C