Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2866-1G M2866-5G
TCIAM2866-1GEA 38 EUR
TCIAM2866-1G TCIAM2866-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD04038678
Núm. CAS: 17012-21-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfc7d91d3d22bb00bb898ea413f885235021b0e4&vid=cfc7d91d3d22bb00bb898ea413f885235021b0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %