2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2867-1G
M2867-5G
TCIAM2867-1GEA
113
EUR
TCIAM2867-1G
TCIAM2867-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ |
Número MDL:
MFCD08061590 Núm. CAS: 660867-80-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |