3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-((Methylamino)methyl)benzonitrile
M2869-1G
M2869-5G
TCIAM2869-1GEA
68
EUR
TCIAM2869-1G
TCIAM2869-5G
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 145°C |
Número MDL:
MFCD09731650 Núm. CAS: 90389-96-1 UN: 2922 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |