Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2871-5ML M2871-25ML M2871-100ML
TCIAM2871-5MLEA 63 EUR
TCIAM2871-5ML TCIAM2871-25ML TCIAM2871-100ML
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate
Formula: C₁₆H₃₅O₃P
Pto. de inflamación: 173°C
Número MDL: MFCD00467188
Núm. CAS: 14802-03-0
EINECS: 238-865-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa03f00d7e229071c7c125f15327641530ef01e&vid=6fa03f00d7e229071c7c125f15327641530ef01e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %