4-Metoxi-3-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxy-3-nitrobenzoate
M2873-1G
M2873-5G
TCIAM2873-1GEA
33
EUR
TCIAM2873-1G
TCIAM2873-5G
4-Metoxi-3-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Metoxi-3-nitrobenzoato de metilo
Formula:
C₉H₉NO₅ MW: 211.17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00024213 Núm. CAS: 40757-20-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |