Ácido 4-(Metiltio)fenilacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2874-1G M2874-5G
TCIAM2874-1GEA 28 EUR
TCIAM2874-1G TCIAM2874-5G
Ácido 4-(Metiltio)fenilacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-(Metiltio)fenilacético
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182.24 g/mol
Número MDL: MFCD00192325
Núm. CAS: 16188-55-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C