N,N'-Metilendiacrilamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2877-25G M2877-500G
TCIAM2877-25GEA 22 EUR
TCIAM2877-25G TCIAM2877-500G
N,N'-Metilendiacrilamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N'-Metilendiacrilamida
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Pto. de fusión: 300°C
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&vid=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %