Methyl-6-fluorochromane-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2879-1G M2879-5G
TCIAM2879-1GEA 30 EUR
TCIAM2879-1G TCIAM2879-5G
Methyl-6-fluorochromane-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-fluorochromane-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁FO₃
Número MDL: MFCD09701969
Núm. CAS: 874649-82-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C