4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2881-1G M2881-200MG
TCIAM2881-1GEA 77 EUR
TCIAM2881-1G TCIAM2881-200MG
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Formula: C₇H₈O₃
Número MDL: MFCD00006640
Núm. CAS: 672-89-9
EINECS: 211-600-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C