Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-2-chlorobenzoate, 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid methyl ester
M2883-1G M2883-5G
TCIAM2883-1GEA 32 EUR
TCIAM2883-1G TCIAM2883-5G
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Número MDL: MFCD10566823
Núm. CAS: 185312-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a786e6b2cdf7562c148cfc595d9ba6518a8786&vid=b5a786e6b2cdf7562c148cfc595d9ba6518a8786&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %